Merck
GF63171626
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 22, L 100 m, filament diameter 0.017mm
Synonym(e):
AR305722
Größe auswählen
1 EA
CHF 206.00
CHF 206.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 206.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 206.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 631-716-26
Länge
100 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)