Merck
GF62795234
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
100mm rod, 25mm diameter, annealed
Synonym(e):
NJ277950
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 627-952-34
L × Durchm.
100 mm × 25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)