GF62635631
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 50mm disks, 0.25mm thickness, hard
Synonym(e):
FE220321
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (disks - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 626-356-31
Größe × Dicke
50 mm × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)