Merck
GF62595131
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
50m wire, 0.05mm diameter, hard
Synonym(e):
CU075115
Größe auswählen
1 EA
CHF 256.00
CHF 256.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 256.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 256.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 625-951-31
L × Durchm.
50 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)