GF62412319
Nitinol
rod, 2.5 mm diameter, Ni55%/Ti45%, length 1000 mm, condition superelastic
Synonym(e):
NI207925
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 624-123-19
Länge
1000 mm
Durchmesser
2.5 mm