GF61770214
Aluminum-nickel alloy, Al94.3Ni5.7
100mm rod, 8mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AD097920
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 617-702-14
L × Durchm.
100 mm × 8.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)