GF61749883
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 10mm disks, 0.2mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI110355
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 617-498-83
Größe × Dicke
10 mm × 0.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)