Merck
GF61163557
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
200mm rod, 20mm diameter
Synonym(e):
FE087930
Größe auswählen
1 EA
CHF 451.00
CHF 451.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 451.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 451.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 611-635-57
L × Durchm.
200 mm × 20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)