Merck
GF60980081
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 45micron max. particle size, 1000g
Synonym(e):
FE246020
Größe auswählen
1 EA
CHF 358.00
CHF 358.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 358.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 358.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 609-800-81
Gewicht
1000 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)