Merck
GF60943822
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.006 mm, L 2 m, coil width 315 mm
Synonym(e):
ES301865
Größe auswählen
1 EA
CHF 623.00
CHF 623.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 623.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 623.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 609-438-22
Länge
2 m
Spiralbreite
315 mm
Dicke
0.006 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)