Merck
GF60768580
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
5m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonym(e):
MO075140
Größe auswählen
1 EA
CHF 841.00
CHF 841.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 841.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 841.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 607-685-80
L × Durchm.
5 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)