Merck
GF60586498
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 300 x 300mm, 3.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE240380
Größe auswählen
1 EA
CHF 578.00
CHF 578.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 578.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 578.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 605-864-98
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)