GF60279576
Platin
foil, 25x25mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.95%
Synonym(e):
Platinum, PT000272
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 602-795-76
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
25x25 mm × 0.25 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable