Merck
GF60248662
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
20m insulated wire, 0.125mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyester insulation
Synonym(e):
FE245840
Größe auswählen
1 EA
CHF 305.00
CHF 305.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 305.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 305.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyester insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 602-486-62
Länge
20 m
Leitungsdurchm.
0.125 mm
Isolierungsstärke
0.007 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)