Merck
GF60227434
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 200 x 200mm, 0.4mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU050281
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 602-274-34
Größe × Dicke
200 mm × 200 mm × 0.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)