GF60099307
Silber
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.002mm, 99.97%
Synonym(e):
Silver, AG000100
About This Item
Assay
99.97%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 600-993-07
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
25x25 mm × 0.002 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable