Merck
GF59898199
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
500mm rod, 13.5mm diameter
Synonym(e):
FE187925
Größe auswählen
1 EA
CHF 6’400.00
CHF 6’400.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 6’400.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 6’400.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 598-981-99
L × Durchm.
500 mm × 13.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)