Merck
GF59805603
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
500mm tube, 8.0mm outside diameter, 1.0mm wall thickness, 6mm inside diameter, annealed
Synonym(e):
FE247500
Größe auswählen
1 EA
CHF 234.00
CHF 234.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 234.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 234.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 598-056-03
L × Wandstärke
500 mm × 1.0 mm
AD × ID
8 mm × 6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)