Merck
GF59759937
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.2m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT025160
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’420.00
CHF 1’420.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’420.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’420.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 597-599-37
L × Durchm.
0.2 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)