Merck
GF59624893
Neodymium-iron-boron alloy, Nd2Fe14B
3mm rod, 10mm diameter, rare earth magnet, parylene coating
Synonym(e):
ND017920
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 596-248-93
L × Durchm.
3 mm × 10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)