Merck
GF59491031
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.008 mm, L 10 m, condition biaxially oriented
Synonym(e):
PP301081
Größe auswählen
1 EA
CHF 334.00
CHF 334.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 334.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 334.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 594-910-31
Länge
10 m
Dicke
0.008 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)