Merck
GF59218881
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 2.1 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.25 mm
Synonym(e):
FF217300
Größe auswählen
1 EA
CHF 523.00
CHF 523.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 523.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 523.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 592-188-81
Länge
1000 mm
AD
2.1 mm
Wandstärke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)