Merck
GF59078964
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 6mm disks, 0.02mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU070276
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disks - half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 590-789-64
Größe × Dicke
6 mm × 0.02 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)