Merck
GF58769443
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 10m coil, 12mm coil width, 0.2mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF210321
Größe auswählen
1 EA
CHF 320.00
CHF 320.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 320.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 320.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 587-694-43
L × B × Dicke
10 m × 12 mm × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)