Wichtige Dokumente
GF58696666
Hafnium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.075mm, annealed, 97%
Synonym(e):
Hafnium
About This Item
Assay
97%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 586-966-66
Widerstandsfähigkeit
29.6 μΩ-cm, 0°C
Größe × Dicke
25x25 mm × 0.075 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2227 °C (lit.)
Dichte
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChIKey
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)