Merck
GF58487170
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
foil, 25 x 25mm, 3.0mm thickness, as rolled
Synonym(e):
NI290450
Größe auswählen
1 EA
CHF 354.00
CHF 354.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 354.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 354.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 584-871-70
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)