Merck
GF58196885
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m wire, 0.025mm diameter, hard
Synonym(e):
FE205110
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 581-968-85
L × Durchm.
50 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)