GF58125966
Niobium-zirconium alloy, Nb99Zr1
200mm tube, 1.76mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1.26mm inside diameter
Synonym(e):
NB037100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 581-259-66
L × Wandstärke
200 mm × 0.25 mm
AD × ID
1.76 mm × 1.26 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)