Merck
GF57772918
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 0.5m coil, 0.01mm thickness, as rolled
Synonym(e):
FE220209
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’110.00
CHF 1’110.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’110.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 1’110.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 577-729-18
Größe × Dicke
0.5 m × 0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)