Merck
GF57321277
Quartz - fused
granule, 3 mm nominal granule size, weight 50 g, purity 99.999%
Synonym(e):
SI616300
Größe auswählen
1 EA
CHF 207.00
CHF 207.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 207.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
CHF 207.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.999%
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 573-212-77
Gewicht
50 g
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)