Merck
GF57266736
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 0.6Mm, Size 600X600 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 0.6 mm, size 600 × 600 mm
Synonym(e):
SI303060
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 572-667-36
Größe
600 × 600 mm
Dicke
0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)