GF56894226
Kupfer
foil, light tested, 100x100mm, thickness 0.075mm, half hard, 99.95+%
Synonym(e):
Copper, CV000540
About This Item
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 568-942-26
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
100x100 mm × 0.075 mm
100x100 mm × 0.75
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable