GF56697340
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 8mm disks, 0.0125mm thickness
Synonym(e):
NI030230
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil (disc)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 566-973-40
Durchm. × Dicke
8 mm × 0.0125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)