Merck
GF56673490
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 200 x 200mm, 2.0mm thickness, as rolled
Synonym(e):
FE080750
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 566-734-90
Größe × Dicke
200 mm × 200 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)