Merck
GF56067497
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 25mm disks, 0.38mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF210340
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 560-674-97
Größe × Dicke
25 mm × 0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)