Merck
GF55589260
Palladium/Nickel
mesh, Pd 95%/Ni 5%, nominal aperture 0.20 mm, size 20 × 20 mm, wire diameter 0.076 mm
Synonym(e):
PJ088710
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95%
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 555-892-60
Nennmaschenweite
0.20 mm
Größe
20 × 20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)