Merck
GF55528207
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.18 mm, size 200 × 200 mm, temper hard
Synonym(e):
FE020268
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 555-282-07
Größe
200 × 200 mm
Dicke
0.18 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)