Merck
GF55034096
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), fiber, tex number 22, L 1000 m, filament diameter 0.0211mm
Synonym(e):
FP305722
Größe auswählen
1 EA
CHF 583.00
CHF 583.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 583.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 583.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 550-340-96
Länge
1000 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)