Merck
GF54356014
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
powder, 150micron max. particle size, atomized, 100g
Synonym(e):
AL136011
Größe auswählen
1 EA
CHF 531.00
CHF 531.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 531.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 531.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder (alloy pre-cursor)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 543-560-14
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)