Merck
GF54128932
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 3.3, L 200 m, filament diameter 0.019mm
Synonym(e):
AM325720
Größe auswählen
1 EA
CHF 189.00
CHF 189.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 189.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 189.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 541-289-32
Länge
200 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)