Merck
GF54083268
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
500mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
NI117250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 540-832-68
L × Wandstärke
500 mm × 0.25 mm
AD × ID
1.5 mm × 1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)