GF54078701
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 6 mm, size 1000 × 1000 mm
Synonym(e):
ME303055
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 540-787-01
Größe
1000 × 1000 mm
Dicke
6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)