GF53787134
Titanium/Aluminum/Vanadium
rod, Ti 90%/Al 6%/V 4%, 1.0 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
Synonym(e):
TI017902
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 537-871-34
Länge
200 mm
Durchmesser
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)