Merck
GF53760865
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Synonym(e):
ET326300
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 537-608-65
Gewicht
100 g
Farbe
natural
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)