GF53603838
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
100mm rod, 13.5mm diameter
Synonym(e):
FE187925
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 536-038-38
L × Durchm.
100 mm × 13.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)