Wichtige Dokumente
GF53593397
Zink
foil, 0.5m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95+%
Synonym(e):
Zink
Größe auswählen
About This Item
Dampfdruck
1 mmHg ( 487 °C)
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 535-933-97
Widerstandsfähigkeit
5.8 μΩ-cm, 20°C
L × Dicke
0.5 m × 0.125 mm
bp
907 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
420 °C (lit.)
Dichte
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | GF76091148 | GF43808722 | GF24208118 |
---|---|---|---|
form foil | form foil | form foil | form foil |
manufacturer/tradename Goodfellow 535-933-97 | manufacturer/tradename Goodfellow 760-911-48 | manufacturer/tradename Goodfellow 438-087-22 | manufacturer/tradename Goodfellow 242-081-18 |
mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C (lit.) |
bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) |
density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) |
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)