Merck
GF53585927
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
10m wire, 0.030mm diameter, hard
Synonym(e):
CU075111
Größe auswählen
1 EA
CHF 275.00
CHF 275.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 275.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 275.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 535-859-27
L × Durchm.
10 m × 0.030 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)