Merck
GF52809554
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 300 x 300mm, 3.0mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU020620
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 528-095-54
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)