GF52613658
Aluminium alloy 2319
wire, Al 94%/Cu 6%, 1.2 mm diameter, length 50 m
Synonym(e):
AX155160
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 526-136-58
Länge
50 m
Durchmesser
1.2 mm