Merck
GF52396713
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
foil, 1m coil, 100mm coil width, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI090260
Größe auswählen
1 EA
CHF 724.00
CHF 724.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 724.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 724.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 523-967-13
L × B × Dicke
1 m × 100 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)